Learn More
[1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(3’,4’-dihydroxyphenyl)ethanone, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(3',4'-dihydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 887354-66-7 |
| Summenformel | C14H12O5 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12O5/c15-9-2-3-10(13(18)7-9)12(17)5-8-1-4-11(16)14(19)6-8/h1-4,6-7,15-16,18-19H,5H2 |
| SMILES | Oc1ccc(C(=O)Cc2ccc(O)c(O)c2)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.24 |
| Formelmasse | 260.0685 |