Learn More
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370066
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11370066 1 g 1 Gramm
11360066 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11370066
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32141.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5379-19-1 | C10H14O | 150.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5379-19-1
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00060890
InChI-Schlüssel DNHQUGRUHBFDFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-dimethylphenyl ethanol, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-ol, 1-2,4-dimethylbenzene-1-ethanol
PubChem CID 21475
IUPAC-Name 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Menge 1 g
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 95%