Learn More
1,2,4-Triaminobenzoldihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30455962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455962 500 mg 500 Milligramm
30449079 100 mg 100 Milligramm
30454244 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455962 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT895865500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-47-4
Summenformel C6H9N3 . 2(HCl)
Molekulargewicht (g/mol) 196.07
Synonym 1,2,4-Triamino-Benzene 2HCl
IUPAC-Name Benzol-1,2,4-Triamin;Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.Nc1ccc(N)c(N)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Triaminobenzene Dihydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3.2ClH/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4;;/h1-3H,7-9H2;2*1H
Formelmasse 195.033