Learn More
1,2,4-Triazin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10352003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10352003 1 g 1 Gramm
10479644 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10352003 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AC14623DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-99-6
Summenformel C3H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 96.093
InChI-Schlüssel MJIWQHRXSLOUJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2,4-triazine, as-triazine, 3-amino, 3-amino-as-triazine, 1,2,4-triazin-3-ylamine, 1,2,4-triazine-3-ylamine, 1,2,4 triazin-3-ylamine, zlchem 1277, 1,2,4-triazine-3-amine, 3-amino-1,2,4,-triazine
PubChem CID 70715
IUPAC-Name 1,2,4-Triazin-3-Amin
SMILES C1=CN=NC(=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 4-Triazin-3-amine
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 96.09