Learn More
1,2,4-Triazin (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30411610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411610 50 mg -
30411108 250 mg 250 Milligramm
30410823 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30411610 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29038050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 290-38-0
Summenformel C3H3N3
Molekulargewicht (g/mol) 81.08
Synonym 1,2,5-Triazine, as-Triazine
IUPAC-Name 1,2,4-Triazin
SMILES c1cnncn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Triazine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H3N3/c1-2-5-6-3-4-1/h1-3H
Formelmasse 81.0327