Learn More
1,2,4-Triazol-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30454681
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454681 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30454681 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT76744010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Triazole Sodium Salt
CAS 41253-21-8
Summenformel C2H2N3Na
Menge 10 g
Synonym 1H-1,2,4-Triazole Sodium Salt, Sodium 1,2,4-triazole-4-ide, Sodium 1H-1,2,4-Triazolate, Sodium 1H-1,2,4-Triazolide, Triazole Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
SMILES [Na+].c1nc[n-]n1
IUPAC-Name Natrium;2,4-Diaza-1-Azanidacyclopenta-2,4-Dien
Molekulargewicht (g/mol) 91.05
Formelmasse 91.0146