Learn More
1,2,4-Triazol-[4,3-a]-pyridin-3-thiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445447 1 g 1 Gramm
15455447 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32694.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6952-68-7 | C6H5N3S | 151.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6952-68-7
Summenformel C6H5N3S
Molekulargewicht (g/mol) 151.19
MDL-Nummer MFCD03783345
InChI-Schlüssel ZQMDNIPQCWNIMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, s-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, unii-t0rly3osj5, t0rly3osj5, 2h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thione, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, 3-mercaptotriazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol
PubChem CID 676422
IUPAC-Name 2H,3H-[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-3-thion
SMILES S=C1NN=C2C=CC=CN12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Schmelzpunkt 209°C to 210°C
Menge 1 g
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 96%