Learn More
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-3-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10324052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10324052 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10324052 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07000DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
CAS 6952-68-7
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H5N3S
MDL-Nummer MFCD03783345
Menge 1 g
Synonym 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, s-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, unii-t0rly3osj5, t0rly3osj5, 2h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thione, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, 3-mercaptotriazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol
InChI-Schlüssel ZQMDNIPQCWNIMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=C1NN=C2C=CC=CN12
IUPAC-Name 2H,3H-[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-3-thion
Molekulargewicht (g/mol) 151.19
PubChem CID 676422
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 97%