Learn More
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-3-thiol, TRC
Artikelnummer. 30456998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456998 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456998 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT796533100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
CAS 6952-68-7
Summenformel C6H5N3S
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H5N3S/c10-6-8-7-5-3-1-2-4-9(5)6/h1-4H,(H,8,10)
SMILES S=C1NN=C2C=CC=CN12
IUPAC-Name 2H-[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-3-thion
Molekulargewicht (g/mol) 151.19
Formelmasse 151.0204