Learn More
1,2,4-Tributylphosphortrithioat, TRC
Artikelnummer. 30456056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456056 50 mg 50 Milligramm
30457355 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88659350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-48-8
Summenformel C12 H27 O P S3
Molekulargewicht (g/mol) 314.51
Synonym Butyl phosphorotrithioate (6CI), B 1,776, Butiphos, Butyl phosphorotrithioate ((BuS)3PO), Chemagro B 1776, DEF, DEF (defoliant), DEF 6, De-Green, Fos-Fall A, Fosfall, S,S,S-Tributyl phosphorotrithioate, S,S,S-Tributyl trithiophosphate, TBPT, TBTP, Tribufos
IUPAC-Name 1-bis(Butylsulfanyl)Phosphorylsulfanylbutan
SMILES CCCCSP(=O)(SCCCC)SCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tribufos
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H27OPS3/c1-4-7-10-15-14(13,16-11-8-5-2)17-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Formelmasse 314.0962