Learn More
1,2,4-Trichlorbenzol, CHROMASOLV™, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. p-7111777
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15632770 1 l Glasflasche 1 Liter
15642770 2 l Glasflasche 2 Liter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15632770
Marke: Honeywell-Chromasolv 2564121L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CHROMASOLV™, ≥ 99 %
  • Hochreine Chromatographie-Lösungsmittel
  • Die Eignung wurde für den spezifizierten Einsatz von HPLC- bis UHPLC-MS-Anwendungen getestet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-82-1
Summenformel C6H3Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 181.44
MDL-Nummer MFCD00000547
InChI-Schlüssel PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzol, 1,2,4-Trichlor, Unsym-Trichlorbenzol, Trichlorbenzol, 1,2,4-Trichlorbenzol, 1,3,4-Trichlorbenzol, Trichlorbenzol a, 1,2,5-Trichlorbenzol, AS-Trichlorbenzol, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC-Name 1,2,4-Trichlorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Trichlorbenzol
Schmelzpunkt 16 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV™, ≥99 %
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 1.454 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 213.5 °C
Menge 1 l
Flammpunkt 105 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3Cl3
UN-Nummer UN2321
Beilstein 956819
Formelmasse 181.46
Reinheit (%) >99%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.