Learn More
1,2,4-Trichlorbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,4-Trichlorobenzene |
| CAS | 120-82-1 |
| Summenformel | C6 H3 Cl3 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Benzene','1,2,4-trichloro-, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzol, 1,2,5-Trichlorobenzene, 1,3,4-Trichlorobenzene, Hostetex L-PEC, NSC 406697, unsym-Trichlorobenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 1,2,4-Trichlorbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 181.45 |
| Formelmasse | 179.93 |