Learn More
1,2:5,6-Di-O-Isopropyliden-Alpha-D-Allofuranose, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467729 5 g 5 Gramm
15457729 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467729 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66388.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2595-05-3 | Molecular Formula: C12H17O4PS2 | Molecular Weight: 260.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2595-05-3
MDL-Nummer MFCD00135634
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
Schmelzpunkt 73°C to 76°C
Farbe Weiß
Summenformel C12H20O6
Menge 5 g
Beilstein 1345413
Synonym 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene, 5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-?-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-ribo-hexofuranose, 1-o,2-o:5-o,6-o-diisopropylidene-alpha-d-allofuranose
InChI-Schlüssel KEJGAYKWRDILTF-VVULQXIFSA-N
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
IUPAC-Name (3aR,5S,6R,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Molekulargewicht (g/mol) 260.29
PubChem CID 7157054
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver