Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-Alpha-D-allofuranose, TRC
Artikelnummer. 30381518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30381518 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381518 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4557501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2,5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-allofuranose
CAS 2595-05-3
Summenformel C12 H20 O6
Menge 1 g
Synonym α-D-Allofuranose, 1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-, Allofuranose, 1,2:5,6-di-O-isopropylidene-, α-D- (7CI,8CI), 1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-α-D-allofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, α-D-allofuranose deriv., 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose, 1,2:5,6-Diacetone-D-allofuranose, Diacetone-D-allofuranose
InChI-Formel InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7-,8-,9-,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@@H]2O
IUPAC-Name (3aR,5S,6R,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
Formelmasse 260.126