Learn More
1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazin, 96 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine |
| Schmelzpunkt | 42°C to 47°C |
| Siedepunkt | 154°C (10 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3259 |
| Beilstein | 611229 |
| Formelmasse | 190.28 |
| Reinheit (%) | 96% |