Learn More
1,2,5-Oxadiazol-3-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10787564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10787564 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10259292 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10787564 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC07901DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 88598-08-7
Summenformel C3H2N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 114.06
MDL-Nummer MFCD00604386
InChI-Schlüssel JBLHCUQCDKBPGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym furazan-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1,2,5-oxadiazole, 1,2,5-oxadiazole-3-carboxylicacid, acmc-1bkac, 1,2,5-oxadiazole, oxd4, 9ci
PubChem CID 1415524
IUPAC-Name 1,2,5-Oxadiazol-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=NON=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 114.06
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid