Learn More
1,2,5-Trimethyl-1H-pyrrol-3-carbonsäure, technischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10531512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10531512 1 g 1 Gramm
10521512 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531512 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC08601DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175276-50-3
Summenformel C8H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.18
MDL-Nummer MFCD00203866
InChI-Schlüssel JTEBLTWGSAXWEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_002499, 3-carboxy-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole, 1,2,5-trimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,2,5-trimethyl
PubChem CID 736491
IUPAC-Name 1,2,5-Trimethylpyrrol-3-Carbonsäure
SMILES CN1C(C)=CC(C(O)=O)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch