Learn More
1,2,5-Trimethyl-1H-pyrrol-3-carbonsäure, technischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4509976
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10521512 250 mg 250 Milligramm
10531512 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10521512
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC08601CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175276-50-3
Summenformel C8H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.18
MDL-Nummer MFCD00203866
InChI-Schlüssel JTEBLTWGSAXWEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_002499, 3-carboxy-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole, 1,2,5-trimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,2,5-trimethyl
PubChem CID 736491
IUPAC-Name 1,2,5-Trimethylpyrrol-3-Carbonsäure
SMILES CN1C(C)=CC(C(O)=O)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch