Learn More
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-on, TRC
Artikelnummer. 30418644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418644 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418644 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29370050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one
CAS 196597-78-1
Summenformel C11 H10 O2
Menge 50 mg
Synonym Ramelteon Impurity 5
InChI-Formel InChI=1S/C11H10O2/c12-9-3-1-7-2-4-10-8(11(7)9)5-6-13-10/h2,4H,1,3,5-6H2
SMILES O=C1CCc2ccc3OCCc3c12
IUPAC-Name 1,2,6,7-Tetrahydrocyclopenta[e][1]benzofuran-8-on
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Formelmasse 174.0681