missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2,6-Dichlorphenyl)indolin-2,3-dion, Mikromol™

Artikelnummer. 30052375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052375 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30052375 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0006.17

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

1-(2,6-Dichlorphenyl)indolin-2,3-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
CAS 24542-74-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H7 Cl2 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
InChI-Formel InChI=1S/C14H7Cl2NO2/c15-9-5-3-6-10(16)12(9)17-11-7-2-1-4-8(11)13(18)14(17)19/h1-7H
SMILES Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)C(=O)c3ccccc23
IUPAC-Name 1-(2,6-Dichlorphenyl)indol-2,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 292.12
Menge 100 mg
Formelmasse 290.9854 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.