Learn More
1-(2,6-Dichlorphenyl)thioharnstoff, Mikromol™
Description
1-(2,6-Dichlorphenyl)thioharnstoff
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea |
| CAS | 6590-91-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H6 Cl2 N2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12) |
| SMILES | NC(=S)Nc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC-Name | (2,6-dichlorphenyl)thioharnstoff |
| Show More |