Learn More
1-(2,6-Dimethylphenoxy)Aceton, TRC
Artikelnummer. 30135562
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135562 10 g 10 Gramm
17938424 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135562 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47644010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53012-41-2
Summenformel C11 H14 O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
Synonym 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one, Mexiletine Hydrochloride Imp. B (EP), 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)acetone
IUPAC-Name 1-(2,6-Dimethylphenoxid)Propan-2-1
SMILES CC(=O)COc1c(C)cccc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12/h4-6H,7H2,1-3H3
Formelmasse 178.0994
Reinheit (%) >95%