Learn More
1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-on, Mikromol™
Artikelnummer. 17978884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17978884 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17978884 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0146.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
CAS 53012-41-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C11 H14 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Mexiletine Hydrochloride Imp. B (EP), Mexiletine Imp. B (EP), 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one, 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)acetone, Mexiletine Hydrochloride Impurity B, Mexiletine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12/h4-6H,7H2,1-3H3
SMILES CC(=O)COc1c(C)cccc1C
IUPAC-Name 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
Menge 100 mg
Formelmasse 178,0994 g/mol