Learn More
1,2,6-Hexanetriol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11362336
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11362336 100 g 100 Gramm
11352336 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11362336 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06032.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-69-4 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
1,2,6-Hexanetriol is used as moisturizing agent (cremes), as solvent (pharmaceuticals) and as crosslinker in plastics. It acts as wetting agent of tobacco and special hydraulic fluid. It is used in the production of alkyd resins, celluloid, polyurethane and synthetic rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,6-Hexantriol wird als Feuchtigkeitsmittel (Cremes), Lösungsmittel (Pharmazeutika) oder Vernetzungsmittel (Kunststoffe) eingesetzt. Wird als Raketentreibstoff verwendet. Fungiert als Befeuchtungsmittel für Tabak und als Spezialhydraulikflüssigkeit. Wird bei der Herstellung von Alkydharzen, Celluloid, Polyurethan und Synthesekautschuk verwendet.
Löslichkeit
Mischbar in Wasser und Aceton. Löslich in Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-69-4
Summenformel C6H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00002976
InChI-Schlüssel ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,6-hexanetriol, 1,2,6-trihydroxyhexane, hexanetriol-1,2,6, 1,6-hexanetriol, hexanetriol-1,6, hexane-1,6-triol, 1,6-trihydroxyhexane, acmc-1bsub, dsstox_cid_21224
PubChem CID 7823
IUPAC-Name Hexan-1,2,6-triol
SMILES OCCCCC(O)CO
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2,6-Hexanetriol
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.106
Siedepunkt 166°C to 168°C (2 mmHg)
Flammpunkt 191°C (375°F)
Brechungsindex 1.476
Menge 100 g
Beilstein 1304479
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible in water and acetone. Soluble in methanol.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 96%