Learn More
1,2,7,8-Diepoxyoctan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376986
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11376986
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06768.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
1,2,7,8-Diepoxyoctane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,7,8-Diepoxyoctan wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar), Aceton und Heptan.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2426-07-5
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.20
MDL-Nummer MFCD00005155
InChI-Schlüssel LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,7,8-diepoxyoctane, 1,2:7,8-diepoxyoctane, 1,7-octadiene diepoxide, oxirane, 2,2'-1,4-butanediyl bis, 1,2-epoxy-7,8-epoxyoctane, 2,2'-1,4-butanediyl bisoxirane, 1,4-di oxiran-2-yl butane, octane, 1,2:7,8-diepoxy, 2-4-oxiran-2-yl butyl oxirane, ccris 963
PubChem CID 17048
ChEBI CHEBI:23705
IUPAC-Name 2-[4-(Oxiran-2-yl)Butyl]oxiran
SMILES C1C(O1)CCCCC2CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,7,8-Diepoxyoctane
Dichte 0.997
Siedepunkt 238°C to 240°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Brechungsindex 1.445
Menge 10 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 104873
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly miscible),acetone and heptane.
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 97%