Learn More
1,2-Acenaphthylendion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Acenaphthylenedione |
| CAS | 82-86-0 |
| Summenformel | C12H6O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1,2-Acenaphthenedione, 1,2-Acenaphthenequinone, Acenaphthenedione, Acenaphthoquinone, Acenaphthylene-1,2-quinone, Acenaphthylenequinone, NSC 7656, Acenaphthenequinone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H6O2/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(11)14/h1-6H |
| SMILES | O=C1C(=O)c2cccc3cccc1c23 |
| IUPAC-Name | Acenaphthylen-1,2-Dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.17 |
| Formelmasse | 182.0368 |