Learn More
1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 174°C to 178°C (literature) |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 4215444 |
| Formelmasse | 285.81 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Kristallpulver |