Learn More
1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459206 100 g 100 Gramm
15439206 5 g 5 Gramm
15449206 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64862.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130198-05-9
Summenformel C15H24ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 285.812
MDL-Nummer MFCD06658143
InChI-Schlüssel NTKXIDDUCSFBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl ethyl cyclohexanol hydrochloride, 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl-ethyl-cyclohexanol hydrochloride, 2-4-methoxyphenyl-2-1-hydroxycyclohexyl ethylamine hydrochloride, 1-4-methoxyphenyl-2-aminoethyl cyclohexanol hydrochloride, n,n-didesmethylvenlafaxine hydrochloride, 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl ethyl cyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-2-amino-1-4-methyoxyphenyl ethyl cyclohexanol.hcl, 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl ethyl cyclohexanol.hcl, 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl ethyl cyclohexanol hcl
PubChem CID 9795856
IUPAC-Name 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(CN)C2(CCCCC2)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride
Schmelzpunkt 174°C to 178°C (literature)
Farbe Weiß
Menge 100 g
Beilstein 4215444
Formelmasse 285.81
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver