Learn More
1-[2-Amino-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl] Cyclohexanol-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134600 10 g 10 Gramm
30135992 25 g 25 Gramm
17962485 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134600 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61196810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130198-05-9
Summenformel C15 H23 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 285.81
Synonym 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-cyclohexanol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride, (±)-, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexano Hydrochloride l, 1-[2-Amino-1-(p-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, N,N-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
IUPAC-Name 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochlorid
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN)C2(O)CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 10 g
Formelmasse 285.1496