Learn More
1-(2-Aminoethyl)piperazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2-Aminoethyl)piperazine |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2 |
| Formelmasse | 129.1266 |