Learn More
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one |
| CAS | 24935-08-8 |
| Summenformel | C6H12N2O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidone, N-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, [2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethyl]amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12N2O/c7-3-5-8-4-1-2-6(8)9/h1-5,7H2 |
| SMILES | NCCN1CCCC1=O |
| IUPAC-Name | 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.17 |
| Formelmasse | 128.095 |