Learn More
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-on, TRC
Artikelnummer. 30310105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310105 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6082601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one
CAS 24935-08-8
Summenformel C6H12N2O
Menge 1 g
Synonym 1-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidone, N-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, [2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethyl]amine
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2O/c7-3-5-8-4-1-2-6(8)9/h1-5,7H2
SMILES NCCN1CCCC1=O
IUPAC-Name 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Formelmasse 128.095