Learn More
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30049933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049933 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049933 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1273.110025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
CAS 2634-33-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 N O S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,2-Benzisothiazolin-3-one (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzisothiazol-3-one, 1,2-Benzisothiazolone, 1,2-Benzoisothiazol-3-one, 2,3-Dihydrobenzisothiazol-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole, AQ, AQ (antibacterial), Acticide B 20N, Acticide BIT, Acticide BW 20, Apizas AP-DS, BIT, BIT 10W, BIT 20, Benzisothiazolin-3-one, Benzisothiazolinone, Benzisothiazolone, Benzo[d]isothiazol-3(2H)-one, Benzocil, Benzoisothiazol-3-one, Bestcide 200K, Bioban BIT 20DPG, Bioban Ultra Bit, Canguard BIT, Canguard BIT 20AS-E, Canguard BIT 20DPG, Canguard Ultra BIT 20LE, Denicide BIT, Denicide BIT 20N, GXL, Koralone B 119, Mergal 753, Nipacide BIT, Nipacide BIT 10W, Nipacide BIT 20, Nuosept 485, Nuosept 491, Nuosept 495, Parmetol B 70, Parmetol D 11, Preventol BIT 20D, Proxel AB, Proxel AQ, Proxel BD, Proxel BD 20, Proxel BDN, Proxel CF, Proxel GXL, Proxel GXL(S), Proxel HL 2, Proxel LV, Proxel LV-S, Proxel PL, Proxel Press Paste, Proxel Press Paste D, Proxel TN, Proxel Ultra 5, Proxel XL, Proxel XL 2, Rocima 640, SD 202, SD 202 (bactericide), San-aibac AP, Topcide 600, Troysan 1050, XBINX
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
SMILES O=C1NSc2ccccc12
IUPAC-Name 1,2-Benzothiazol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 151.19
Menge 25 mg
Formelmasse 151,0092 g/mol