Learn More
1,2-Benzisothiazol-3-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476958 5 g 5 Gramm
15486958 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60492.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2634-33-5 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Es handelt sich um ein antimikrobielles Mittel und ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Dimethylsulfoxid, Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2634-33-5
Summenformel C7H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 151.183
MDL-Nummer MFCD00127753
InChI-Schlüssel DMSMPAJRVJJAGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzisothiazol-3 2h-one, 1,2-benzisothiazolin-3-one, benzisothiazolone, proxel, benzo d isothiazol-3 2h-one, 1,2-benzisothiazoline-3-one, benzisothiazolinone, proxel pl, benzo d isothiazol-3-one, 2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-3-one
PubChem CID 17520
ChEBI CHEBI:167099
IUPAC-Name 1,2-Benzothiazol-3-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Benzisothiazol-3-one
Schmelzpunkt 154°C to 158°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,dimethyl sulfoxide,methanol.
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Crystalline Powder or Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Benzisothiazol-3-one
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one