Learn More
1,2-Benzisoxazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15214894 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15214894 5 g Glasflasche -
15234894 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214894 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451710050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 36216-80-5
Summenformel C7H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
InChI-Schlüssel NLMVYUBGWZWUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzisoxazol-3-amine, benzo d isoxazol-3-amine, 3-amino-1,2-benzisoxazole, benzo d isoxazol-3-ylamine, 1,2-benzoisoxazol-3-amine, benzo d isoxazole-3-ylamine, aminobenzisoxazole, amino-benzoisoxazole, zlchem 93, 3-aminobenzisoxazole
PubChem CID 2779749
IUPAC-Name 1,2-Benzoxazol-3-Amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Benzisoxazol-3-amine
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Benzisoxazol-3-amine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke