Learn More
1,2-Benzisoxazol-3-amin, TRC
Artikelnummer. 30336776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336776 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336776 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB53518310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Benzisoxazol-3-amine
CAS 36216-80-5
Summenformel C7H6N2O
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H,(H2,8,9)
SMILES N=C1NOc2ccccc12
IUPAC-Name 1,2-Benzoxazol-3-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
Formelmasse 134.048