Learn More
1,2-Benzisoxazol-3-ylessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid |
| CAS | 4865-84-3 |
| Summenformel | C9 H7 N O3 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Benzisoxazole-3-acetic acid, (1,2-Benzoxazol-3-yl)acetic acid, (Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-(Benzisoxazol-3-yl)acetic acid, 2-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, Benzisoxazol-3-ylacetic acid, NSC 179803 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H7NO3/c11-9(12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)Cc1noc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 2-(1,2-Benzoxazol-3-yl)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 177.16 |
| Formelmasse | 177.0426 |