Learn More
1,2-Benzisoxazol-3-Methanesulfonat Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30138265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138265 1 g 1 Gramm
30132874 10 g 10 Gramm
30010756 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138265 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2019501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73101-64-1
Summenformel C8 H6 N O4 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 235.19
Synonym 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid, sodium salt (1:1), 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid sodium salt, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid, sodium salt (9CI), Sodium 1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonate
IUPAC-Name Natrium; 1,2-Benzoxazol-3-ylmethanesulfonat
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonate, Sodium Salt
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO4S.Na/c10-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-9-7;/h1-4H,5H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Formelmasse 234.9915