Learn More
1,2-Bis(2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)propan-2-yl)diazen-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30337538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337538 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337538 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB42642025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)propan-2-yl)diazene Dihydrochloride
CAS 27776-21-2
Summenformel C12H24Cl2N6
Menge 25 g
Synonym 2,2'-[Azobis(1-methylethylidene)]bis[4,5-dihydro-1H-imidazole Dihydrochloride, 2,2'-(Azodiisopropylidene)di-2-imidazoline Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-imidazolinylpropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride, 2,2'-Azobis[2-(imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride, AIBI, AIPH, V 44, VA 044, Vazo 044, Vazo 44WSP, Wako VA 044
InChI-Formel InChI=1S/C12H22N6.2ClH/c1-11(2,9-13-5-6-14-9)17-18-12(3,4)10-15-7-8-16-10;;/h5-8H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16);2*1H/b18-17+;;
SMILES CC(/N=N/C(C)(C)C1=NCCN1)(C)C2=NCCN2.[2 HCl]
IUPAC-Name Dihydrogenchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 323.27
Formelmasse 322.14