Learn More
1,2-Bis(2-Iodethoxy)ethan 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10570574 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10570574 5 g Glasflasche 5 Gramm
10249673 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10570574 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391690050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36839-55-1 | C6H12I2O2 | 369.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36839-55-1
Summenformel C6H12I2O2
Molekulargewicht (g/mol) 369.96
MDL-Nummer MFCD00075008
InChI-Schlüssel BCAGFJXMCZSAHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis 2-iodoethoxy ethane, ethane,1,2-bis 2-iodoethoxy, 1-iodo-2-2-2-iodoethoxy ethoxy ethane, diiodine-peg3, acmc-209tta, 1,2-bis 2-iodoethoxy-ethane, 1,2-bis-2-iodoethoxy ethane, 1,2-bis 2-iodanylethoxy ethane, 1,2-bis-2-iodoethyloxy ethane, ethane, 1,2-bis 2-iodoethoxy
PubChem CID 593436
IUPAC-Name 1,2-Bis(2-Chlorothoxy)ethan
SMILES C(COCCI)OCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Orange-Rot
Dichte 2.0280g/mL
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel I(CH2)2O(CH2)2O(CH2)2I
Menge 5 g
Relative Dichte 2.028
Stabilisator copper
Formelmasse 369.96
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.