Learn More
1,2-Bis[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethan, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11440368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440368 1 g 1 Gramm
11450368 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24533.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 287172-66-1
Summenformel C16H12F6
Molekulargewicht (g/mol) 318.262
MDL-Nummer MFCD01631639
InChI-Schlüssel OBMDBKNYJGWWJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis 2'-trifluoromethyl phenyl ethane, 1-trifluoromethyl-2-2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl benzene, 1,2-bis-2-trifluoromethylphenyl ethane, 1,2-bis-2-trifluoromethyl phenyl ethane, 1,2-bis 2 trifluoromethyl phenyl ethane
PubChem CID 2773232
IUPAC-Name 1-(trifluoromethyl)-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 1 g
Formelmasse 318.26
Reinheit (%) ≥97%