Learn More
(+)-1,2-Bis-[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]-ethan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465756
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15465756
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60447.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 136705-62-9 | C18H36P2 | 314.434 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136705-62-9
Summenformel C18H36P2
Molekulargewicht (g/mol) 314.434
MDL-Nummer MFCD01073768
InChI-Schlüssel QOLRLVPABLMMKI-BRSBDYLESA-N
Synonym et-bpe, r,r, r,r-et-bpe, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano ethane, r,r-et-bpe mi, bpe ligands r,r-et-bpe mi, phospholane, 1,1'-1,2-ethanediyl bis 2,5-diethyl-, 2r,2'r,5r,5'r, 1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl ethane, 1,1'-ethylenebis 2alpha,5beta-diethyl-1-phosphacyclopentane
PubChem CID 11433485
IUPAC-Name (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-Dipethylphospholan-1-yl]Ethyl]-2,5-Diphethylphospholan
SMILES CCC1CCC(P1CCP2C(CCC2CC)CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]ethane
Dichte 0.939
Siedepunkt 104°C to 106°C (0.05 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.525
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2845
Empfindlichkeit Air Sensitive
Optische Drehung +320° (c=1 in Hexane)
Formelmasse 314.43
Reinheit (%) ≥97%