Learn More
1,2-Bis-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]-ethan, ≥ 97 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15455456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455456 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15455456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60071.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129648-07-3
Summenformel C14H28P2
Molekulargewicht (g/mol) 258.326
MDL-Nummer MFCD01073770
InChI-Schlüssel IRCDUOCGSIGEAI-AAVRWANBSA-N
Synonym r,r-me-bpe, unii-1ls1afh1f1, 1ls1afh1f1, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano ethane, s,s-me-en-duphos, me-bpe, r,r, r,r-me-bpe mi, r,r-me-bpe, +, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl ethyl-2,5-dimethylphospholane
PubChem CID 2734555
IUPAC-Name (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-Dipmethylphospholan-1-yl]Ethyl]-2,5-Diphmethylphospholan
SMILES CC1CCC(P1CCP2C(CCC2C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane
Dichte 0.94
Siedepunkt 64°C to 67°C (0.06 mmHg)
Brechungsindex 1.534
Menge 1 g
UN-Nummer UN2845
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 258.32
Reinheit (%) ≥97%