Learn More
1,2-Bis-((2S,5s)-2,5-diethylphospholan)-benzol-(cyclooctadien)-rhodium(I) Tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10545490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10545490 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10666840 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10545490 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435191000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 213343-64-7 | C30H48BF4P2Rh | 660.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 213343-64-7
Summenformel C30H48BF4P2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 660.37
MDL-Nummer MFCD01862465
InChI-Schlüssel DSYBEQKPSKLNMC-RTXTXWNLNA-N
Synonym s,s-et-duphos-rh, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium l tetrafluoroborate
PubChem CID 11006841
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1C1=C(C=CC=C1)P1[C@@H](CC)CC[C@@H]1CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis Orange
Elementanalytik 52.4 to 56.8% C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien;(2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-Diethylphospholan-1-yl]Phenyl]-2,5-Diethylphospholan;Rhodium;Tetrafluorborate
Formelmasse 660.37
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver