Learn More
1,2-Bis-((2S,5s)-2,5-diethylphospholan)-benzol-(cyclooctadien)-rhodium(I) Tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228382 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10545490
Marke: Thermo Scientific Acros 435191000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 213343-64-7 | C30H48BF4P2Rh | 660.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 213343-64-7
Summenformel C30H48BF4P2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 660.37
MDL-Nummer MFCD01862465
InChI-Schlüssel DSYBEQKPSKLNMC-RTXTXWNLNA-N
Synonym s,s-et-duphos-rh, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium l tetrafluoroborate
PubChem CID 11006841
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1C1=C(C=CC=C1)P1[C@@H](CC)CC[C@@H]1CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis Orange
Elementanalytik 52.4 to 56.8% C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien;(2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-Diethylphospholan-1-yl]Phenyl]-2,5-Diethylphospholan;Rhodium;Tetrafluorborate
Formelmasse 660.37
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver