Learn More
1,2-Bis-[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]-benzol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7040780
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15475916
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60647.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 136735-95-0 | C18H28P2 | 306.37 g/mol
It is a DuPhos and BPE ligands which are highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein hocheffizienter privilegierter DuPhos- und BPE-Ligand.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136735-95-0
Summenformel C18H28P2
Molekulargewicht (g/mol) 306.37
MDL-Nummer MFCD00142322
InChI-Schlüssel AJNZWRKTWQLAJK-VGWMRTNUSA-N
Synonym s,s-me-duphos, methyl-duphos, s,s, s,s-methyl-duphos, unii-hl745j99sb, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano benzene, phospholane, 1,1'-1,2-phenylene bis 2,5-dimethyl-, 2s,2's,5s,5's, s,s-me-duphos mi, s,s-methyl-duphos, +, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane
PubChem CID 2734553
IUPAC-Name (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]Phenyl]-2,5-Dimethylphospholan
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
Schmelzpunkt 66°C to 76°C
Menge 250 mg
Beilstein 4810602
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 306.36
Reinheit (%) ≥97%