Learn More
1,2-Bis-[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]-ethan, ≥ 97 %, Alfa Aesar™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane |
| Dichte | 0.938 |
| Siedepunkt | 64°C to 67°C (0.06 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.535 |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN2845 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 258.32 |
| Reinheit (%) | ≥97% |