Learn More
1,2-Bis-[(2S,5S)-2,5-diphenyl-1-phospholanyl]-ethan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485996
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15485996 250 mg 250 Milligramm
15475996 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60766.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 824395-67-7 | C34H36P2 | 506.61 g/mol
It is a DuPhos and BPE ligands which are highly efficient privileged ligands. It is a chiral phosphine ligand used in the asymmetric hydrogenation of allylic sulfoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein hocheffizienter privilegierter DuPhos- und BPE-Ligand. Es ist ein chiraler Phosphinligand, der bei der asymmetrischen Hydrierung von allylischen Sulfoxiden verwendet wird.
Löslichkeit
Gering löslich (3.2E-5 g/l) (25 °C).
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 824395-67-7
Summenformel C34H36P2
Molekulargewicht (g/mol) 506.61
MDL-Nummer MFCD07369028
InChI-Schlüssel VHHAZLMVLLIMHT-CUPIEXAXSA-N
Synonym +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diphenylphospholano ethane, 1,2-bis 2s,5s-2,5-diphenylphospholan-1-yl ethane, 1,1'-ethylenebis 2alpha,5beta-diphenyltetrahydro-1h-phosphole, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diphenylphospholano ethane, kanata purity, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-diphenylphospholan-1-yl ethyl-2,5-diphenylphospholane
PubChem CID 16218207
IUPAC-Name (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-Diphenylphospholan-1-yl]Ethyl]-2,5-Diphenylphospholan
SMILES C1CC(P(C1C2=CC=CC=C2)CCP3C(CCC3C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diphenyl-1-phospholanyl]ethane
Schmelzpunkt 143°C to 147°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (3.2E-5 g/L) (25°C).
Formelmasse 506.6
Reinheit (%) ≥97%