Learn More
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30331198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331198 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331198 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4898005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethanone
CAS 120-44-5
Summenformel C16H16O3
Menge 5 g
Synonym 4'-Methoxy-2-(p-methoxyphenyl)-acetophenone, 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethanone, 1,2-Bis(p-methoxyphenyl)ethanone, 1,2-Di-p-anisylethanone, 4,4'-Dimethoxydeoxybenzoin, 4-Methoxybenzyl 4-methoxyphenyl ketone, 4'-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)acetophenone, 4'-Methoxy-2-(p-methoxyphenyl)acetophenone, Deoxy-p-anisoin, Deoxyanisoin, Desoxy-p-anisoin, NSC 26660, NSC 8793, p-Methoxybenzyl p-methoxyphenyl ketone, α-(p-Methoxyphenyl)-p-methoxyacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C16H16O3/c1-18-14-7-3-12(4-8-14)11-16(17)13-5-9-15(19-2)10-6-13/h3-10H,11H2,1-2H3
SMILES O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)CC2=CC=C(OC)C=C2
IUPAC-Name 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 256.3
Formelmasse 256.11