Learn More
1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353678 2 g 2 Gramm
11363678 0.5 g 0.50 Gramm
11343678 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11353678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039273.04
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 15104-46-8 | C10H16O6P2 | 294.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15104-46-8
Summenformel C10H16O6P2
Molekulargewicht (g/mol) 294.18
MDL-Nummer MFCD00142461
InChI-Schlüssel TUKTVDDATWNXSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dimethoxyphosphoryl benzene, tetramethyl 1,2-phenylenebis phosphonate, tetramethyl-1,2-phenylenediphosphonate, dimethyl 2-dimethoxyphosphoryl phenylphosphonate, acmc-20ap6x, bis dimethoxyphosphoryl benzene, 1,2-bis dimethoxyphosphinyl benzene, 1,2-bis dimethoxyphosphoryl benzene 500mg, 2-dimethoxycarbonyl phenyl dimethoxyphosphino-1-one
PubChem CID 2733153
IUPAC-Name 1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzol
SMILES COP(=O)(C1=CC=CC=C1P(=O)(OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzene
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 2 g
UN-Nummer UN3464
Formelmasse 294.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethyl-1,2-phenylenediphosphonate